Learn More
Sartorius Supporti e accessori per pipette
Codice prodotto. p-4575631 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Pipette Holder
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10398222
Marca: Sartorius 725620
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Uso ottimale di pipette meccaniche mLINE™ e Proline™. I supporti e gli accessori per pipette Sartorius includono supporti per pipette singoli e multipli, tappi codificati a colori e uno strumento di calibrazione. Utilizzabili anche con pipette di diversi marchi standard.
Pipette Stands
  • Stores pipettes in an upright position while not in use to avoid contamination from the desktop
    • Linear Stand is designed for all mechanical devices and stores them neatly in a line for instant access
    • Carousel stand is ideal for saving bench space and stores up to 6 mechanical pipettes
    • mLINE/Proline Plus Single Holder compactly holds a single mechanical pipette
Color Coded Caps
  • Colored caps help identify the volume of mLINE pipettes so it can easily be matched to the corresponding tip size
  • Includes 5 color-coded replacement caps
Calibration Tool
  • Calibration Tool for mLINE or Proline Plus mechanical pipettes for continuous accuracy and precision
  • Can also be used as a tube opener
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White/Black
Da utilizzare con Pipettes
Materiale Polypropylene
Tipo Pipette Holder
Da utilizzare con (applicazione) Storing pipets when not in use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipetta meccanica mLINE™/Proline™ Plus
Quantità 1 Each
Dimensioni (L x P x A) 29mmW x 250mmD x 60mmH