Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™, da 2 a 200 ul: Ritenzione standard
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15104917 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
Bagged (10,000 Pk.)
Bagged (1000 Pk.)
Tip-Stack (10 x 96 Tips)
TipBox
TipRack
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 480
pezzi 960
Codice prodotto. 15104917
Marca: BRAND™ 732208
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polipropilene ad alta purezza, privo di diHEMDA e oleamide. Puntali per pipette BrandTech™ BRAND™ da 2 a 200μ L: Risoluzione standard con pareti sottili per elevata traslucidità, facile espulsione e scarto ridotto Graduazioni marcate a 20 e 100μL per il controllo rapido del volume. Tutte le confezioni non aperte sono esenti da DNA, RNasi, ATP ed endotossine.
  • Engineered to fit the Transferpette™ line of micropipettes
  • Compatibility tested with other micropipettors from various manufacturers
  • Manufactured and packaged under certified cleanroom conditions according to ISO 14644-1, Class 7 and 8
  • Made from high-quality, pure raw materials, free of DiHEMDA and oleamide
  • No use of mold release agents such as stearates and erucamide in the production process
  • Palletized BIO-CERT™ quality tips are guaranteed to be free from DNA, DNase, RNase, ATP, and endotoxins
  • Thin-walled for high translucency, easy ejection, and low waste
  • Graduations at 20 and 100 μL for quick volume checks
  • Available either in bulk packaging or convenient, ecological rack-and-stack formats
  • Bulk tips are yellow and placed in clear, resealable bags
  • Racked tips are colorless and placed into yellow-colored tip trays
  • TipBoxes are made of 100% PP and are fully recyclable
  • The TipRack refilling system reduces waste by more than 20% compared to the TipBox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 0.5 a 10 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Incolore
Autoclavabile
Dichiarazioni di pulizia Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
Formato Box
Stile punta Puntale
Imballaggio TipBox
Product Type Pipette Tips
Monouso Limited-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato Yes
Materiale Polipropilene
Graduazioni 2, 10 μl