Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™, da 50 a 1000 ul
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15134927 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
Bulk, 10 x 500
Sfuso in due sacchetti da 500 pezzi
TipBox
TipRack
TipStack, 2 x 5 Racks of 96
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 480
pezzi 500
pezzi 960
Codice prodotto. 15134927
Marca: BRAND™ 732252
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Realizzati nel rispetto delle condizioni ambientali utilizzando solo polipropilene a elevata purezza, privo di oleamide e diHEMDA. I puntali per pipette BrandTech™ BRAND™ da 50 a 1000 μl sono caratterizzati da pareti sottili per un'elevata traslucidità, espulsione facile e scarti ridotti. Le graduazioni permettono una rapida valutazione del volume.
  • Engineered to fit the Transferpette™ line of micropipettes
  • Compatibility tested with other micropipettors from various manufacturers
  • Manufactured and packaged under certified cleanroom conditions according to ISO 14644-1, Class 7 and 8
  • Made from high-quality, pure raw materials, free of DiHEMDA and oleamide
  • No use of mold release agents such as stearates and erucamide in the production process
  • Palletized BIO-CERT™ quality tips are guaranteed to be free from DNA, DNase, RNase, ATP, and endotoxins
  • Thin-walled for high translucency, easy ejection, and low waste
  • Graduations at 250, 500, and 1000 μL for quick volume checks
  • Available either in bulk packaging or convenient, ecological rack-and-stack formats
  • Bulk tips are blue and placed in clear, resealable bags
  • Racked tips are colorless and placed into blue-colored tip trays
  • TipBoxes are made of 100% PP and are fully recyclable
  • The TipRack refilling system reduces waste by more than 20% compared to the TipBox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 50 a 1000 μl
Sterilità Non sterile
Colore Incolore
Lunghezza (sistema metrico) 7 cm
Dichiarazioni di pulizia Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
Da utilizzare con (applicazione) Per attività di pipettaggio ordinarie in laboratorio e nella ricerca
Formato In rack
Stile punta Puntale
Imballaggio TipStack, 2 x 5 Racks of 96
Graduato Yes
Materiale Polipropilene
Graduazioni 250, 500, 1000 μl