Learn More
Gilson™ PIPETMANTM Comfort Pipette Handles
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15394867 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Quantità:
3/Pk.
50/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 50
Codice prodotto. 15394867
Marca: Gilson™ F161486
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with PIPETMAN Classic, Neo, G and Neo Multichannel pipettes
  • Simple to use and requires no tools
  • Designed to help reduce pipetting fatigue
  • Grip to support daily pipetting activity
  • Aids in reducing the risk of Repetitive Strain Injuries
  • Autoclavable at 121°C (252°F), 1 atm for 20 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 3x Blue Comfort handle, 1 sheet of 12 Comfort handle stickers, 1 leaflet
Colore Blu
Da utilizzare con Pipettes
Materiale Polypropylene
Tipo Handle
Da utilizzare con (apparecchiatura) PIPETMAN Classic, Neo, G and Neo Multichannel pipettes
Include 3x Blue Comfort handle, 1 sheet of 12 Comfort handle stickers, 1 leaflet
Tipo di imballaggio Box
Quantità 3/Pk.
Dimensioni (L x P x A) 27.7 X 69.8 X 99.05 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.1 in
Lunghezza (sistema metrico) 27.7 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.7 in
Larghezza (sistema metrico) 69.8 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.9 in
Altezza (sistema metrico) 99.05 mm
Diametro (sistema imperiale) esterno 1/16 in.
Peso (sistema imperiale) 7.72 lb