Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ G
Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
2 to 20 μL
30 to 300 μL
Da 20 a 200 μl
Numero di canali:
8
12
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With a redesigned piston assembly system and high quality piston grease, PIPETMAN™ G offers hours of comfortable pipetting
- PIPETMAN™ G relies on the legendary accuracy, precision, and reliability of PIPETMAN™ with improved pipetting comfort
- Made of PVDF and stainless steel
- Offers premium durability
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Declaration of Conformity |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Red |
| Materiale | Metal Ejector |
| Modello | P12x10G |
| Numero di canali | 12 |
| Product Line | Pipetman G |
| Tipo | Manual Air Displacement Pipette |
| Volume (sistema metrico) | μ |
| Warranty | 3 Years |
| Vedi altri risultati |