Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ G Large-Volume Kit
Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 to 10 mL
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
- Low pipetting forces
- Improves comfort and minimizes injury
- Durable
- Accurate
- Features reliability of the original PIPETMAN™ pipettes
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Product Line | Pipetman G |
| Tipo | Large Volume Kit |
| Volume (sistema metrico) | 500 to 10 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 33.5 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 22 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 5 cm |
| Peso (sistema metrico) | 0.6 kg |