Learn More
Fisherbrand™ Pipette Cone for Accumax Pipette Controller
Codice prodotto. 15860043 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Green
Orange
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15860043
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Available in a range of colors.
  • Autoclavable
  • For use with the Accumax Pipette Controller
  • Pick between blue, red, orange or green
Specifica
Colore Orange
Tipo Cone
Da utilizzare con (applicazione) Pipetting
Da utilizzare con (apparecchiatura) Accumax Pipette Controller