Learn More
Fisherbrand™ Flip & Grip™ Pipette Holder
Codice prodotto. 15390360 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15390360
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Hang under a shelf to help maximize your working space. Fisherbrand™ Flip & Grip Pipette Holder accommodates 12 single-channel pipettes or a combination of 3 single and 3 multichannel pipettes.
  • Pipettes can be held in the rubber grips and/or the plunger hooks
  • Holds most common brands
  • Rubber grips prevent scratching pipette
  • Holder rotates for easy pipette selection and storage
  • Weighted base
  • Fixing screw provided for under shelf option
Specifica
Product Type Pipette Holder
Altezza (sistema metrico) 187 mm