Learn More
Fisherbrand™ Flip & Grip™ Pipette Holder
Codice prodotto. p-8009464 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15291588
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Hang under a shelf to help maximize your working space. Fisherbrand™ Flip & Grip Pipette Holder accommodates 12 single-channel pipettes or a combination of 3 single and 3 multichannel pipettes.
  • Pipettes can be held in the rubber grips and/or the plunger hooks
  • Holds most common brands
  • Rubber grips prevent scratching pipette
  • Holder rotates for easy pipette selection and storage
  • Weighted base
  • Fixing screw provided for under shelf option
Specifica
Product Type Pipette Holder
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità Single- and Multi-channel Pipettes
Materiale Metal, Silicone
Forma Circular
Ripiani None
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Altezza (sistema metrico) 187 mm