Learn More
BRAND™ Pipette Jar
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 to 200 mm
235 to 305 mm
315 to 385 mm
315 to 485 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Aluminum |
| Materiale | Aluminum |
| Forma | Rettangolare |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipette Storage and Sterilization |
| Materiale di rivestimento interno | Silicone |
| Product Type | Pipette Box |
| Sterilità | Sterile |
| Lunghezza (sistema metrico) | 315 to 485 mm |