Learn More
Heathrow Scientific Pipette Tip Disposal Box, Clear
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
:
No. Channels: Four
Descrizione
- The 3/8 in. (10 mm) thick acrylic provides protection from Beta radiation
- The large, hinged lid allows easy disposal of contents
- Use in conjunction with small biohazard disposal bags, if hazardous fluids are not acrylic friendly
Specifica
Specifica
| Calibrato | No |
| Descrizione | Pipette Tip Disposal Box |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipette Tips |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipet Controller |