Learn More
VistaLab™ Technologies Pipetter Nozzles
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 to 20 μL
100 to 200 μL
2 μL
2 to 20 μL
5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 4
pezzi 5
Descrizione
- Available in range of sizes
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | Pipettes |
| Materiale | Plastic |
| Sterilità | Non-sterile |
| Volume (sistema metrico) | 100 to 200 μL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 2 to 125 μL Electronic Single Channel Model, 5 to 250 μL and 20 to 200 μL Adjustable Model, 21 to 200 μL Fixed Models |
| Include | Internal aerosol/liquid barrier filter |
| Quantità | 10/Box |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 3 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 1 in. |