missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Piracetam, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Descrizione
Piracetam (UCB-6215) is a cyclic derivative of the neurotransmitter gamma-aminobutyric acid (GABA), used in treatment of a wide range of cognitive disorders.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Piracetam |
| CAS | 7491-74-9 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C6H10N2O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | UCB-6215 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (703.43 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (351.72 mM) |
| SMILES | O=C(N)CN1C(CCC1)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 142.16 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto