Learn More
Piracetam, MedChemExpress
Codice prodotto. 16411018
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 16411018
Marca: Medchem Express HYB0585
MedChemExpress Piracetam (UCB-6215) is a cyclic derivative of the neurotransmitter gamma-aminobutyric acid (GABA), used in treatment of a wide range of cognitive disorders.
Piracetam (UCB-6215) is a cyclic derivative of the neurotransmitter gamma-aminobutyric acid (GABA), used in treatment of a wide range of cognitive disorders.
Specifica
Materiale o nome chimico Piracetam
CAS 7491-74-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H10N2O2
Quantità 5 g
Sinonimo UCB-6215
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (703.43 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (351.72 mM)
SMILES O=C(N)CN1C(CCC1)=O
Molecular Weight (g/mol) 142.16
Peso formulazione 142.16
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.