Learn More
Piribedil, MedChemExpress
Codice prodotto. 16485298
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
500mg
50mg
Codice prodotto. 16485298
Marca: Medchem Express HY12707
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Piribedil is a potent and orally active dopamine D2 and dopamine D3 agonist. Piribedil is also a α2-adrenoceptors antagonist. Piribedil can inhibit MLL1 methyltransferase activity (EC50: 0.18 μM). Piribedil has the potential for the research of parkinson's disease, circulatory disorders, cancers.
Piribedil is a potent and orally active dopamine D2 and dopamine D3 agonist. Piribedil is also a α2-adrenoceptors antagonist. Piribedil can inhibit MLL1 methyltransferase activity (EC50: 0.18 μM). Piribedil has the potential for the research of parkinson's disease, circulatory disorders, cancers.
Specifica
Materiale o nome chimico Piribedil
CAS 3605-01-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H18N4O2
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (111.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(N2CCN(CC3=CC=C(OCO4)C4=C3)CC2)=NC=CC=N1
Molecular Weight (g/mol) 298.34
Peso formulazione 298.34
Percent Purity 99.77%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.