missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Piroctone olamine, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
Descrizione
Piroctone olamine is a pyridine derivate. It is known to have a fungicidal effect.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Piroctone olamine |
| CAS | 68890-66-4 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C16H30N2O3 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | Piroctone ethanolamine |
| Informazioni di solubilità | H2O : 50 mg/mL (167.55 mM; ultrasonic and adjust pH to 9 with NaOH) ∣DMSO : 11.11 mg/mL (37.23 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C=C(C)C=C(CC(C)CC(C)(C)C)N1O.NCCO |
| Molecular Weight (g/mol) | 298.42 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto