Learn More
Hecht Karl™ Piston Rings
Click to view available options
Size:
10 to 100 mL
2000 mL
250 to 1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Piston Ring |
| Materiale | Cork |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Round Bottom Flasks |
| N. per confezione | 1 Each |
| Quantità | 1 Each |
| Size | 10 to 100 mL |