missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pixantrone, MedChemExpress

Codice prodotto. 16465828
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16465828

Marca: Medchem Express HY13727A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Pixantrone (BBR 2778) dimaleate is a topoisomerase II inhibitor and DNA intercalator, with anti-tumor activity.

Pixantrone (BBR 2778) dimaleate is a topoisomerase II inhibitor and DNA intercalator, with anti-tumor activity.

Specifica

Materiale o nome chimico Pixantrone
CAS 144675-97-8
Colore Blue
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H27N5O10
Quantità 10 mg
Sinonimo BBR 2778
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (59.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (8.97 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(C1=C(NCCN)C=CC(NCCN)=C12)C3=C(C=NC=C3)C2=O
Molecular Weight (g/mol) 557.51
Peso formulazione 557.51
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato