Learn More
Welch™ PIZA 101 Model Digital Vaccum Gauge
Codice prodotto. 10319790 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Temperatura di esercizio (sistema metrico):
0°C to 60°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10319790
Marca: Welch™ 600071
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifications
Include Sensor and 1m cable
Temperatura di esercizio (sistema metrico) 0°C to 60°C
Peso (sistema metrico) 250 g
Gamma di pressione 1 to 1050mbar
Product Type Digital Vaccum Gauge