Learn More
Welch™ PK 2 DC Rotary Vacuum Pump
Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
165 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Velocità motore | 30/36 L/min. |
| Requisiti elettrici | 230 V 50/60 Hz |
| Profondità (sistema metrico) | 165 mm |
| Modello | PK 2 DC |
| Wattage | 120 w |
| Peso (sistema metrico) | 8 kg |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Overall Height (Metric) | 170 mm |
| Larghezza complessiva (sistema metrico) | 330 mm |
| Tipo di pompa | Rotary Vane Vacuum Pump |
| Vedi altri risultati |