missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ PKC eta Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals™ NBP3-30454
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
PKC eta Polyclonal antibody specifically detects PKC eta in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation
Specifica
| PKC eta | |
| Polyclonal | |
| Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| EC 2.7.11, EC 2.7.11.13, nPKC-eta, PKCLMGC26269, PKC-LMGC5363, PRKCLprotein kinase C eta type, protein kinase C, eta | |
| Between 300 and 350 | |
| 100 μg | |
| Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction | |
| 5583 | |
| Store at 4°C. Do not freeze. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto