missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eurofins DiscoverX PKC η Protein, Active

Codice prodotto. 17360244
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 μg
250 μg
Dimensione della confezione:
250µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17360244

Marca: Eurofins DiscoverX 14497

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end, of human PKC eta, for use in Kinase Assays.

Protein kinase Ch (PKCh) is one of the major protein kinase C isoforms of a family of serine/threonine protein kinases. Breakdown of phosphatidylinositol leads to formation of diacylglycerol and inositol triphophate, the former acting synergistically with Ca2+ to activate protein kinase C (PKC), resulting in translocation of the enzyme from cytosol to the membrane. Phosphorylation of proteins by PKC has been implicated as a pivotal regulatory element in signal transduction, cellular regulation, and with a high affinity to phorbol ester tumor promoters.

GenBank NM_006255. Translation conflicts with NM_006255, V108L and G109R reported in dbEST BG719560 and BM549890, and L392Q reported in dbEST BI913495, BQ051772 and AU136862.

Specifica

Formulazione mg/mL of enzyme in 20 mM Tris/HCl pH 7.5, 10 mM benzamidine, 5% glycerol, 1 mM EDTA, 1 mM EGTA, 1 mM PMSF, 0.02% Triton X-100, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Peso molecolare 78.6 kDa
Quantità 10 μg
Specie Human
Recombinant Recombinant
Tag proteine N-terminal 6His
Sistema di espressione Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Protein Form Truncated
Purity or Quality Grade ≥62%
Proteine PKCη (eta), active
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato