Learn More
Eurofins DiscoverX PKC η Protein, Active
Codice prodotto. p-7228058
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 μg
250 μg
Dimensione della confezione:
250µg
Codice prodotto. 17360244
Marca: Eurofins DiscoverX 14497
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end, of human PKC eta, for use in Kinase Assays.
Protein kinase Ch (PKCh) is one of the major protein kinase C isoforms of a family of serine/threonine protein kinases. Breakdown of phosphatidylinositol leads to formation of diacylglycerol and inositol triphophate, the former acting synergistically with Ca2+ to activate protein kinase C (PKC), resulting in translocation of the enzyme from cytosol to the membrane. Phosphorylation of proteins by PKC has been implicated as a pivotal regulatory element in signal transduction, cellular regulation, and with a high affinity to phorbol ester tumor promoters.
GenBank NM_006255. Translation conflicts with NM_006255, V108L and G109R reported in dbEST BG719560 and BM549890, and L392Q reported in dbEST BI913495, BQ051772 and AU136862.
Specifica
Formulazione mg/mL of enzyme in 20 mM Tris/HCl pH 7.5, 10 mM benzamidine, 5% glycerol, 1 mM EDTA, 1 mM EGTA, 1 mM PMSF, 0.02% Triton X-100, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Peso molecolare 78.6 kDa
Quantità 10 μg
Specie Human
Recombinant Recombinant
Tag proteine N-terminal 6His
Sistema di espressione Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Protein Form Truncated
Purity or Quality Grade ≥62%
Proteine PKCη (eta), active
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.