Learn More
Fisherbrand™ Plain Glass Plates
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
1 mm
2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
Sistema sigillante compatibile con i principali tipi di preparato gel da 80mm x 100mm e da 100mm x 100mm. Sia per la preparazione che per la corsa viene utilizzato lo stesso inserto così che, durante la preparazione del gel, non è necessario alcun trasferimento delle lastre di vetro. L'inserto comprende morsetti scorrevoli per la predisposizione rapida sia di gel pronto all’uso che da preparare. Le guarnizioni in silicone ultra soffice e le barre di pressione che circondano le lastre di vetro garantiscono una perfetta tenuta del preparato gel. Le piastre di vetro dello spessore di 2mm sono robuste e dotate di spaziatori predisposti per la massima comodità. Disponibilità di elettroblotting accessorio e di moduli con gel in provetta per lo stesso contenitore esterno e coperchio.
- Realizzato con stampa a iniezione, solido ed ermetico
- Compatibile con tutti i gel pronti all’uso da 80mm x 100mm e da 100mm x 100mm
- Richiede volumi di tampone ridotti
- Per corsa di massimo quattro gel
- Moduli intercambiabili per elettroforesi ed elettroblotting IEF/2D in contenitore universale per Mini SDS PAGE, PAGE nativo, gradiente, seconda dimensione e separazioni degli acidi nucleici.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vertical Gel Electrophoresis System |
| Tipo | Piastra in vetro semplice |
| Dimensioni gel | 100 x 100 mm |
| Quantità | Confezione da 2 |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |