Learn More
BRAND™ Imbuti in polipropilene con interno liscio
Codice prodotto. p-8010233 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
50mm
75mm
100 mm
120 mm
150mm
Altezza (sistema metrico):
43 mm (Stem)
55 mm stem
90 mm (Stem)
95 mm (Stem)
Stelo da 77 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
Codice prodotto. 11853910
Marca: BRAND™ 147025
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Opzione eccellente in grado di resistere alle alte temperature per l'impiego generico in laboratorio.
  • Disponibilità di numerosi formati
  • Venduti in diverse quantità
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 100 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 13 mm
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) Stelo da 77 mm
Autoclavabile
Lunghezza (sistema metrico) gambo 77 mm
Quantità 12/conf.
Product Type Imbuti per riempimento