Learn More
Fisherbrand™ Testa a stantuffo liscia per omogeneizzatore/omogeneizzatore di tessuti
Codice prodotto. 10025951 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
50 ml
Lunghezza (sistema metrico):
230 mm
235 mm
270 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10025951
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per l'uso con recipienti in vetro per l'omogeneizzazione di materiale tissutale. Lo stantuffo liscio per omogeneizzatori tissutali in PTFE è realizzato in puro PTFE.
Stainless steel shaft with PTFE plunger head
  • Ultra pure, no contamination
  • Standard clearance 0.15 to 0.25mm
  • Volumes stated are working volumes with the plunger in place
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Autoclavabile Sì (singolarmente)
Colore Bianco
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Materiale Asta in acciaio inox con testa a stantuffo in PTFE
Product Type Omogeneizzatore di tessuti
Da utilizzare con (applicazione) Riduzione della dimensione delle particelle
Da utilizzare con (apparecchiatura) Omogeneizzatore di tessuti/omogeneizzatore, recipiente in vetro
Lunghezza (sistema metrico) 270 mm