Learn More
Fisherbrand™ Testa a stantuffo liscia per omogeneizzatore/omogeneizzatore di tessuti
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
50 ml
Lunghezza (sistema metrico):
230 mm
235 mm
270 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Autoclavabile | Sì (singolarmente) |
| Colore | Bianco |
| Capacità (sistema metrico) | 5 ml |
| Materiale | Asta in acciaio inox con testa a stantuffo in PTFE |
| Product Type | Omogeneizzatore di tessuti |
| Da utilizzare con (applicazione) | Riduzione della dimensione delle particelle |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Omogeneizzatore di tessuti/omogeneizzatore, recipiente in vetro |
| Lunghezza (sistema metrico) | 235 mm |