Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE lisce
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Diametro (sistema metrico):
4,5 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Quantità:
2/conf.
5/conf.
Confezione da 10
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
- Stable, general-purpose magnetic stir bar
- Provides greater turbulence than cylindrical stir bars
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Diametro (sistema metrico) | 6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 mm |
| Quantità | Confezione da 10 |