Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE lisce
Codice prodotto. 16205801 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Diametro (sistema metrico):
4,5 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Quantità:
2/conf.
5/conf.
Confezione da 10
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 16205801
Agitazione costante. Le ancorette di agitazione Cowie Technology™ in PTFE lisce producono una turbolenza maggiore rispetto alle ancorette di agitazione cilindriche.
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Provides greater turbulence than cylindrical stir bars
  • Autoclavable
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Quantità 2/conf.