Learn More
Steris™ Buste con chiusura superiore semplice
Codice prodotto. p-7110982
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
300 x 75 x 530 mm
380 x 125 x 610 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Codice prodotto. 15661964
Marca: Steris™ MPC
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use in porous load pre-vacuum autoclaves as well as gamma sterilizers. Steris Corporation™ Plain Top Closure Pouches include a double folded bottom seal for extra integrity.
  • Manufactured from high quality wet strength MG bleached kraft paper
  • Double folded bottom seal for extra integrity
  • Opening along width
  • Conforms to BS 6257
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità BS 6257
Tipo di chiusura Parte superiore liscia
Materiale Carta Kraft sbiancata
Quantità 250/conf.
Dimensioni (L x P x A) 300 x 75 x 530 mm
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Larghezza (sistema metrico) 75 mm
Altezza (sistema metrico) 530 mm