Learn More
Cole-Parmer™ Plas-Labs™ 800-PRV Glove Box Pressure Relief Valve
Codice prodotto. 11705179 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Overall Length (English):
1 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11705179
Marca: Cole-Parmer™ 3474968
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Useful for eliminating unwanted positive pressure build-up in glove boxes
  • Acrylic relief valve.
  • Features 1/8in. NPT stainless steel inlet and outlet ports.
  • Exhausted air can be directed away from operators by a hose connection to the outlet port.
Specifica
Descrizione NPT(M) x NPT(F)
Materiale Stainless Steel
Overall Length (English) 1 in.
Ingresso 1/8 in. NPT(M)
Porta di uscita 1/8 in. NPT(F)
Larghezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Product Type Glove Box Pressure Relief Valve, 1/8 in. NPT Stainless Steel