missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Plasma Cell Marker Antibody (SPM310), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
317.00€ - 570.00€
Specifica
| Antigene | Plasma Cell Marker |
|---|---|
| Clone | SPM310 |
| Concentrazione | 0.2 mg/mL |
| Diluizione | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.1-0.2 ug/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18406201
|
Novus Biologicals
NBP2-34359-0.1mg |
0.1 mg |
570.00€
0.10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18419951
|
Novus Biologicals
NBP2-34359-0.02mg |
0.02 mg |
317.00€
0.02mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Plasma Cell Marker Monoclonal antibody specifically detects Plasma Cell Marker in Human, Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| Plasma Cell Marker | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Rat (Negative) | |
| Pancreatic cancer-related mucin | |
| Primary | |
| Store at 4C. |
| SPM310 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.1-0.2 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| IgG2a κ | |
| Protein A or G purified |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto