Learn More
BRAND™ Plastibrand™ PMP Flasks with Polypropylene Stopper
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Tolerances according to class A / B, DIN EN ISO 1042.
- Calibrated to contain (TC, In).
- Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits
- Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
Specifica
Specifica
| Colore | Transparent |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Materiale | PMP |
| Altezza (sistema metrico) | 90 mm |
| Limite di errore | ±0.08 mL |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Sterilità | Non-sterile |
| Classe | B |
| Tipo di chiusura | Stopper |
| Dimensione chiusura | 10/19 |