Learn More
Hirschmann™ Plastic Base and Safety Ring
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Measuring Cylinder
Measuring Cylinders Without Base (1000 mL)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For measuring cylinders
- Without base
- Available to fit a range of sizes
Specifica
Specifica
| Colore | Green |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Measuring Cylinder |
| N. per confezione | 1 Each |
| Include | Protecting Ring |
| Tipo | Base |