Learn More
Epredia™ Plastic Block Filing Cabinet
Codice prodotto. 12513587 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Plastic Block Filing Cabinet
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12513587
Marca: Epredia™ 160000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Simple filing of up to 1500 blocks. Epredia™ Plastic Block Filing Cabinets feature smooth sliding action and rigid construction.
  • Six drawers included
  • Total Capacity of 1500 blocks
  • Dimensions: 19.7 x 6.3 x 20.5 in. (50 x 16 x 52cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Plastic Block Filing Cabinet
Capacità 1500 Blocks
Profondità (sistema imperiale) 19.7 in.
Profondità (sistema metrico) 50 cm
Altezza (sistema imperiale) 6.3 in.
Altezza (sistema metrico) 16 cm
Larghezza (sistema imperiale) 20.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 52 cm