Learn More
Hecht Karl™ Pear Shaped Centrifuge Tubes ASTM
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Borosilicate glass 3.3
- DIN 51793
- Fused blue graduation marks
- ASTM D 96
- Cylindrical bottom
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM D 96, DIN 51793 |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Da utilizzare con | Centrifugation |
| Forma | Pear shaped |
| Forma del fondo | Round |
| Graduazioni | 0.1 mL (0 to 1.5 mL), 0.5 mL (1.5 to 5 mL), 1 mL (5 to 10 mL), 5 mL (10 to 25 mL), 25 mL (25 to 100 mL) |