Learn More
ratiolab™ Plastic-coated Cardboard Cryo Boxes
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensioni (L x P x A):
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
148 x 148 x 130 mm
Altezza (sistema metrico):
32 mm
75 mm
100 mm
115 mm
120 mm
130 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Beschreibung
- For sample storage, even at very low temperatures
- With waterproof plastic coating
- Can be combined with different grid inserts for tubes from 6 to 28 mm in diameter
- Can be used for larger vessels when grid is removed
Spezifikation
Spezifikation
| Colore | White |
| Materiale | Cardboard |
| Forma | Square |
| Tipo | Cryo Box |
| Min. Temperature (Metric) | -80°C |
| Dimensioni (L x P x A) | 133 x 133 x 100 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur