Learn More
Eppendorf™ Plastic-Coated Cardboard Freezer Boxes
Codice prodotto. 13168333
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
53 mm
76 mm
102 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13168333
Marca: Eppendorf™ undefined
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Water-resistant cardboard boxes designed to withstand ultra-low temperatures. Eppendorf™ Plastic-Coated Cardboard Freezer Boxes are compatible with box dividers (sold separately).
  • White cardboard
  • Water-resistant coating
  • Compatible with box dividers (sold separately)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Materiale Cardboard, Plastic
Tipo Freezer Box
Da utilizzare con (applicazione) Ultra-Low Temperature Freezer
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ultra-Low Temperature Freezer
Quantità 1 Each
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Altezza (sistema metrico) 102 mm