Learn More
Brady™ Plastic Coated Steel Cable
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1.83 m
3.05 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Additional Cable for Cable Lockout Device.
Specifica
Specifica
| Product Type | Cable |
| Alternate Part Number | CABLE-3 M |
| Colore | Red |
| Descrizione | Additional Cable 3 m |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.19 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 4.76 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10.01 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 3.05 m |
| Quantità | 1 Ea. |