Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Scatole a scomparti in plastica
In queste scatole a scomparti in plastica di stirene, sono organizzati e conservati vetrini da 35 mm, bulloneria, tappi in sughero, tappi e altri articoli da laboratorio.
Marca: Bel Art™ SP Scienceware™ F16611-0000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.55000kg
Descrizione
- Trasparenti, offrono piena visibilità del contenuto
- Coperchio incernierato a tenuta ermetica per assicurare il contenimento
- Utilizzo sconsigliato al di sotto di 0 °C
Specifica
Scatola a scomparti in plastica | |
Clear | |
Forma rettangolare | |
Vetrini da 35 mm, bulloneria, tappi di sughero, tappi e altri articoli da laboratorio | |
1 | |
1 ciascuno | |
33.3 x 22.9 x 5.8 cm (13⅛ x 9 x 2⁵/₁₆ pollici) | |
13.125 in. | |
9 in. | |
2.313 in. |
Hinged Lid | |
PS (polistirene) | |
Conservazione in laboratorio | |
35 mm Slides | |
Slide Storage Box | |
Da 0 a 80 °C | |
33.3 cm | |
22.9 cm | |
5.8 cm |