Learn More
Cole-Parmer™ Plastic Cover
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
39.2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 1 year warranty.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For Aluminum Blocks |
| Materiale | Plastic |
| Tipo | Cover |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 39.2 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1.4 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 35.6 mm |