Learn More
Microspec™ Plastic Culture Loop
Codice prodotto. 17855718
Click to view available options
Volume:
1 μL
5 μL
10 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 12000
Codice prodotto. 17855718
Marca: Microspec™ B2G
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Microseal pouches of sterile plastic culture loops.
  • 12,000 Plastic Culture Loops
  • Microseal Pouch of 20
  • 200 mm length
  • Sterile EtO
Specifica
Monouso Single-use
Volume 5 μL
Lunghezza (sistema imperiale) 7.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale Plastic
Sterilità Sterile
Size Standard
Colore Blue
Product Type Inoculating Loop
Calibrato Yes