Learn More
Microspec™ Plastic Culture Needles
Click to view available options
Sterilità:
Aseptically Manufactured
Gamma-irradiated
Quantità:
1000
16000
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 16000
Descrizione
- Sharp end to facilitate easy stab inoculation
- Picks up small colonies
- Full length to avoid contamination
- Disposable
- Sterile, aseptically manufactured
Specifica
Specifica
| Monouso | Single-use |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7.9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Materiale | High-impact Polystyrene |
| Sterilità | Aseptically Manufactured |
| Colore | Blue |
| Product Type | Inoculating Needle |
| Quantità | 16000 |
| Tipo di imballaggio | Packaged in Microseal envelopes of 20 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |