Learn More
Microspec™ Plastic Culture Needles
Codice prodotto. 15782125
Click to view available options
Sterilità:
Aseptically Manufactured
Gamma-irradiated
Quantità:
1000
16000
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 16000
Codice prodotto. 15782125
Marca: Microspec™ F4
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Transfer and inoculate living microorganisms
  • Sharp end to facilitate easy stab inoculation
  • Picks up small colonies
  • Full length to avoid contamination
  • Disposable
  • Sterile, aseptically manufactured
Specifica
Monouso Single-use
Lunghezza (sistema imperiale) 7.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale High-impact Polystyrene
Sterilità Aseptically Manufactured
Colore Blue
Product Type Inoculating Needle
Quantità 1000
Tipo di imballaggio Packaged in Microseal Pouches of 20