Learn More
Buerkle™ Discharge Angle for StopCock
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Accessory
- Constructed of polypropylene
- For use with Buerkle™ Stopcock
Specifica
Specifica
| Descrizione | Discharge angle |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | StopckCock Discharge Cock |
| Include | Rotatable spout to prevent drips |