Learn More
Fisherbrand™ Plastic Disposable Generator Probe
Codice prodotto. 30130216 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Quantità confezione:
100 Pk.
25 Pk.
50 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 30130216
Accessory compatible with Fisherbrand 150 and 850 Homogenizers. Ideal for applications where cross contamination is a concern and for homogenization where sample size or sample hardness dictates that processing with the 7 mm disposable generator probe is prohibitive. Adapter required for use.
  • Ideal for tough to process samples
  • Economical: <1% of cost of stainless steel generator probes
  • Eliminates cross contamination
  • Ideal for PCR, RNA and DNA extractions
  • Maintenance free
  • Processing range: >250 μL - maximum volume will be application specific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Probe
Diametro sonda (sistema imperiale) 12 mm
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 110 mm
Autoclavabile Autoclavable
Materiale della lama Polypropylene
Materiale Polycarbonate, Polyetherimide
Colore chiusura Blue
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fisherbrand 150 and 850 Homogenizer
Quantità confezione 50 Pk.