Learn More
Fisherbrand™ Plastic Disposable Generator Probe
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Quantità confezione:
100 Pk.
25 Pk.
50 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
Descrizione
- Ideal for tough to process samples
- Economical: <1% of cost of stainless steel generator probes
- Eliminates cross contamination
- Ideal for PCR, RNA and DNA extractions
- Maintenance free
- Processing range: >250 μL - maximum volume will be application specific
Specifica
Specifica
| Product Type | Probe |
| Diametro sonda (sistema imperiale) | 12 mm |
| Lunghezza sonda (sistema imperiale) | 110 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale della lama | Polypropylene |
| Materiale | Polycarbonate, Polyetherimide |
| Colore chiusura | Blue |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fisherbrand 150 and 850 Homogenizer |
| Quantità confezione | 25 Pk. |