Learn More
Nickel Electro™ Plastic Flat Lid
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Ultrasonic Bath SW12H
Ultrasonic Bath SW1H
Ultrasonic Bath SW30H
Ultrasonic Bath SW3H
Ultrasonic Bath SW6H
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- One piece construction
- Reduces evaporation
- Reduces noise
- For use with Ultrasonic Bath
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ultrasonic Bath SW1H |
| Materiale | Plastic |