Learn More
Buerkle™ Plastic Griffin Beakers with Blue Graduations
Codice prodotto. p-8002970 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
150 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10159261
Marca: Buerkle™ 71220050
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from highly transparent polypropylene.
  • For various uses
  • Acc. to DIN 12331 and ISO 7056
  • Blue graduation printed on
  • Shatterproof
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 43 mm
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Various Uses in The Laboratory
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Incrementi 5 mL
Quantità 1
Tipo Griffin Beaker
Autoclavabile Autoclavable
Graduated
Certificazione/Conformità DIN 12331/ISO 7056
Scale Blue Graduated Scale