Learn More
DWK Life Sciences Plastic Hose Connection, with silicone seal (VMQ), straight, from PP, GL 14
Codice prodotto. 11732929 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11732929
Marca: DWK Life Sciences 292550603
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The plastic olive allows the connection of hoses.
With the aid of plastic olives, a vacuum pump, for example, can be connected to an apparatus via hoses.
  • Straight
  • With silicone seal (VMQ)
  • Plastic hose connection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 8.6 mm
Autoclavabile Not Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 5 mm
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Connection of hoses; Suitable for GL 14 screw cap (Cat. No. 29 227 05 08)
Quantità confezione 10/Pk.